339067
Boric acid
99.97% trace metals basis
Szinonimák:
Boracic acid, Borofax
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for SM 5210
Minőségi szint
gőznyomás
2.6 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.97% trace metals basis
form
powder or crystals
mp
160 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.440 g/cm3
alkalmazás(ok)
histology
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.