Fontos dokumentumok
B1022
Biotinamidohexanoic acid 3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt
≥90% (TLC), powder
Szinonimák:
Sulfosuccinimidyl 6-(biotinamido)hexanoate
Teszt
≥90% (TLC)
form
powder
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL
DMF: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].OS(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCC2SCC3NC(=O)NC23)C1=O
InChI
1S/C20H30N4O9S2.Na.H/c25-15(7-4-3-6-13-18-12(11-34-13)22-20(29)23-18)21-9-5-1-2-8-17(27)33-24-16(26)10-14(19(24)28)35(30,31)32;;/h12-14,18H,1-11H2,(H,21,25)(H2,22,23,29)(H,30,31,32);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDRVGWAQYRWAJF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3