Fontos dokumentumok
203189
Sigma-Aldrich
Biotin-X-NHS, Water-Soluble
Szinonimák:
Biotin-X-NHS, Water-Soluble, Sulfobiotin-X-NHS, Sulfosuccinimidyl-6-(biotinamido)hexanoate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H29N4O9S2 · Na
Molekulatömeg:
556.59
UNSPSC kód:
41116133
NACRES:
NA.41
Forma:
solid
Teszt:
≥94% (HPLC)
Teszt
≥94% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
off-white to tan
oldhatóság
DMSO: 13 mg/mL
distilled water: 5.5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Readily couples biotin to primary amino groups of proteins under mild alkaline conditions. Ideally suited for labeling antibodies, hormones, or other polypeptide molecules containing lysine residues. Extended spacer arm provides maximum accessibility of biotin for avidin conjugates.
Water solubility is extremely convenient, eliminating the need to dissolve the reagent in an organic solvent such as dimethylformamide (DMF) and dimethylsulfoxide (DMSO) prior to use.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Unstable in aqueous solution; reconstitute just prior to use. Following reconstitution in DMSO, Aliquot and freeze (-20°C). DMSO stock solutions are stable for up to 1 month -20°C.
Egyéb megjegyzések
Gretch, D.R., et al. 1987. Anal. Biochem.163, 270.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3