Fontos dokumentumok
DATP-RO
Roche
dATP
99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM
Szinonimák:
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate sodium salt solution, dATP
About This Item
Javasolt termékek
leírás
PCR Grade, sodium salt
Minőségi szint
Teszt
99% (dNTP)
Forma
solution
használat
sufficient for 125,000 standard reactions (03732681001)
sufficient for 31,250 standard reactions (11969013001)
sufficient for 6,250 standard reactions (11934511001)
kiszerelés
pkg of 1,250 μL (11969013001 [100 mM])
pkg of 4 × 1,250 μL (03732681001 [4x100 mM])
pkg of 250 μL (11934511001 [100 mM])
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
<0.9% (dNDP)
100 mM
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(25-7)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/q;+1/p-1/t5-,6+,7+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YJWCICGGRLOGEH-VWZUFWLJSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Function tested in RT-PCR. Tested for absence of contaminating deoxyribonucleases, ribonucleases and nicking activities according to the current Quality Control procedures.
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?