Merck
492016
Millipore
NP-40 Alternative
Szinonimák:
NP-40 Alternative - CAS 9016-45-9 - Calbiochem, Nonylphenyl Polyethylene Glycol
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.25
form
liquid
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
clear colorless
CMC
50 - 300 μM
oldhatóság
water: 25 mg/mL
aqueous buffer: soluble
sűrűség
1.06 g/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C19H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-18-10-12-19(13-11-18)22-17-16-21-15-14-20/h10-13,20H,2-9,14-17H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLXVTZPGEOGTGG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A non-ionic surfactant used in the isolation and purification of functional membrane protein complexes and in two-dimensional (2D) gel electrophoresis. Similar in usage to NP-40 and TRITON X-100 Detergent(Cat. No. 648462).
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Egyéb megjegyzések
Ripoche, P., et al. 1982. Biochim. Biophys. Acta693, 497.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Gustav Roder et al.
European journal of immunology, 39(10), 2682-2694 (2009-09-04)
Tapasin (Tpn) is an ER chaperone that is uniquely dedicated to MHC-I biosynthesis. It binds MHC-I molecules, integrates them into peptide-loading complexes, and exerts quality control of the bound peptides; only when an "optimal peptide" is bound will the MHC-I
Ju Gao et al.
Autophagy, 12(4), 632-647 (2016-04-07)
During proteasomal stress, cells can alleviate the accumulation of polyubiquitinated proteins by targeting them to perinuclear aggresomes for autophagic degradation, but the mechanism underlying the activation of this compensatory pathway remains unclear. Here we report that PINK1-s, a short form
Djihad Hadjadj et al.
Aging, 9(12), 2695-2716 (2017-12-29)
High proliferation rate and high mutation density are both indicators of poor prognosis in adrenocortical carcinomas. We performed a hypothesis-driven association study between clinical features in adrenocortical carcinomas and the expression levels of 136 genes involved in DNA metabolism and
Romina Fornes et al.
Scientific reports, 7(1), 8066-8066 (2017-08-16)
Pregnant women with polycystic ovary syndrome (PCOS) are often overweight or obese. To study the effects of maternal androgen excess in obese dams on metabolism, placental function and fetal growth, female C57Bl6J mice were fed a control (CD) or a
Peiwei Liu et al.
The Journal of cell biology, 219(6) (2020-04-30)
Mutations in the channel protein PKD2 cause autosomal dominant polycystic kidney disease, but the function of PKD2 in cilia remains unclear. Here, we show that PKD2 targets and anchors mastigonemes, filamentous polymers of the glycoprotein MST1, to the extracellular surface