Merck
P5758
Sigma-Aldrich
Phenolphthalein monophosphate bis(cyclohexylammonium) salt
powder, ≥85% (TLC)
Szinonimák:
4-hydroxyphenyl 4-(3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl)phenyl hydrogen phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H15O7P · 2C6H13N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
596.65
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
Teszt
≥85% (TLC)
Forma
powder
szennyeződések
≤10% solvent
szín
white to off-white
oldhatóság
methanol: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.Oc3ccc(cc3)C4(OC(=O)c5ccccc45)c6ccc(OP(O)(O)=O)cc6
InChI
1S/C20H15O7P.2C6H13N/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(18-4-2-1-3-17(18)19(22)26-20)14-7-11-16(12-8-14)27-28(23,24)25;2*7-6-4-2-1-3-5-6/h1-12,21H,(H2,23,24,25);2*6H,1-5,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HANAZWFQWVNYKU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Phenolphthalein monophosphate bis(cyclohexylammonium) salt has been used as a standard substrate in competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to determine the progesterone (P4) concentration in the whole milk samples.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ines Adriaens et al.
Theriogenology, 103, 44-51 (2017-08-06)
Reproductive performance is an important factor affecting the profitability of dairy farms. Optimal fertility results are often confined by the time-consuming nature of classical heat detection, the fact that high-producing dairy cows show estrous symptoms shorter and less clearly, and
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.