Fontos dokumentumok
A6685
(S)-trans-2-Amino-4-(2-aminoethoxy)-3-butenoic acid hydrochloride
BioReagent, suitable for plant cell culture, powder
Szinonimák:
(S)-trans-2-Amino-4-(2-aminoethoxy)-3-butenoic acid hydrochloride, L-α-(2-Aminoethoxyvinyl)glycine hydrochloride, AVG-HCl
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].NCCO\C=C\[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3.ClH/c7-2-4-11-3-1-5(8)6(9)10;/h1,3,5H,2,4,7-8H2,(H,9,10);1H/b3-1+;/t5-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDCPLYVEFATMJF-BTIOQYSDSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2