Fontos dokumentumok
S5799
Suberic acid bis(3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester) sodium salt
≥95% (H-NMR), powder
Szinonimák:
BS3, Bis(sulfosuccinimidyl) suberate sodium salt
Teszt
≥95% (H-NMR)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL
DMF: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCCC(=O)ON2C(=O)CC(C2=O)S([O-])(=O)=O)C1=O
InChI
1S/C16H20N2O14S2.2Na/c19-11-7-9(33(25,26)27)15(23)17(11)31-13(21)5-3-1-2-4-6-14(22)32-18-12(20)8-10(16(18)24)34(28,29)30;;/h9-10H,1-8H2,(H,25,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGJYOHMBGJPESL-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)