Fontos dokumentumok
B5161
Biotin 3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt
≥90% (TLC), powder
Szinonimák:
Sulfosuccinimidyl biotin
Teszt
≥90% (TLC)
form
powder
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL
DMF: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].OS(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCC2SCC3NC(=O)NC23)C1=O
InChI
1S/C14H19N3O8S2.Na.H/c18-10-5-9(27(22,23)24)13(20)17(10)25-11(19)4-2-1-3-8-12-7(6-26-8)15-14(21)16-12;;/h7-9,12H,1-6H2,(H2,15,16,21)(H,22,23,24);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKHCQKKDLWGBRK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges