Fontos dokumentumok
1.06586
Supelco
Sodium phosphate dibasic
anhydrous for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Sodium phosphate dibasic, di-Sodium hydrogen phosphate, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium hydrogenphosphate
About This Item
Lineáris képlet:
Na2HPO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-448-7
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (alkalimetric)
grade:
ACS reagent
Forma:
solid
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (alkalimetric)
Forma
solid
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.01% Insoluble matter
veszteség
≤ 0.2% loss on drying, 105 °C
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
250 °C (decomposition)
térfogatsúly
880 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Kapcsolódás
Replaces: SX0720; SX0720-1; SX0720-5; SX0720-7; SX0720-20
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water, 25 °C): 8.7 - 9.3
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.2 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1