16-213
Anti-Myc Tag Antibody, clone 4A6, HRP conjugate
clone 4A6, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Transcription factor p64, avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, myc proto-oncogene protein, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4A6, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYC(4609)
Általános leírás
Specificity: Recognizes and is specific for recombinant proteins containing the Myc epitope tag (EQKLISEEDL) in a variety of sequence contexts. Also recognizes human Myc.
Species Cross-reactivity: Human, others not tested
Ig Type: IgG
Host: Mouse
Molecular Weight: Varies depending upon the protein which is tagged
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected myc-PP2A on 10 µg of Myc-PP2A A subunit transfected NIH/3T3 lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive control for human Myc: Widespread expression including A431 cell lysate, ovarian cancer cell lysate, or breast carcinoma tissue. Myc fusion protein expressed in cells.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
390.2 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Lobbanási pont (C)
199 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.