Merck
712752
Sigma-Aldrich
6-Azido-6-deoxy-D-galactose
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
6-Azido-6-deoxygalactose
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11N3O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
205.17
Beilstein:
7569066
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥98.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D 57.0±4.0°, c = 1 in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-1-2-3(10)4(11)5(12)6(13)14-2/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMLRUUHRGSJVMD-SVZMEOIVSA-N
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)