Merck
86730
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose
≥98.0% (TLC)
Szinonimák:
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-glucopyranose, 2,3,4,6-Tetrakis-O-(phenylmethyl)-D-glucopyranose
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H36O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
540.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (TLC)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +49±2°, c = 2% in dioxane
mp
151-156 °C
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
InChI
1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31-,32+,33-,34?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGOMAWHSXRDAKZ-BKJHVTENSA-N
Egyéb megjegyzések
Important D-glucopyranose derivative for glucosylations and other reactions ; Preparation of the α-glucopyranosyl chloride ; Synthesis of 1-C-α-D-glucopyranose derivatives
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
P. Allevi et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 101-101 (1987)
A.A. Pavia et al.
Carbohydrate Research, 79, 79-79 (1980)
P. Allevi et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1245-1245 (1987)
S. Koto et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 53, 1761-1761 (1980)