Merck
A1750
Sigma-Aldrich
Acetobromo-α-D-glucose
≥95% (TLC)
Szinonimák:
1-Bromo-α-D-glucose tetraacetate, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H19BrO9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
411.20
Beilstein:
96669
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (TLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]25/D 188 to 202 °, c = 1 in chloroform
tartalmaz
1% CaCO3 as stabilizer
szín
white to off-white
mp
88.5 °C ((191.3 °F ))
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19BrO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYAYKKUWALRRPA-RGDJUOJXSA-N
Alkalmazás
Acetobromo-α-D-glucose is used as a possible poly (ethylene terephthalate) (PET) surface modification reagent to increase its blood compatibility.
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Raechelle A D'Sa et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(3), 1894-1903 (2009-10-03)
This article reports the use of atmospheric pressure plasma processing to induce chemical grafting of poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate (PEGMA) onto polystyrene (PS) and poly(methyl methacrylate) (PMMA) surfaces with the aim of attaining an adlayer conformation which is resistant
D Sakthi Kumar et al.
Journal of biomaterials applications, 24(6), 527-544 (2009-02-11)
Poly (ethylene terephthalate) (PET) was surface modified by plasma polymerization of acetobromo-alpha-D-glucose (ABG) at different radio frequency (RF) powers. Plasma polymerization was carried out by vaporizing ABG in the powder form by heating at 135 degrees C. Surface modification resulted
Preparation and characterization of nonfouling polymer brushes on poly(ethylene terephthalate) film surfaces.
Li J, Tan D, Zhang X, Tan H, Ding M, et al.
Colloids and Surfaces, B: Biointerfaces, 78, 343-350 (2010)