Merck
513989
Sigma-Aldrich
1-Azido-1-deoxy-β-D-galactopyranoside
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11N3O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
205.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +23°, c = 1% in DMSO
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
mp
150 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-6-5(13)4(12)3(11)2(1-10)14-6/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSRDTSABQYNYMP-FPRJBGLDSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)