Merck
101575
Sigma-Aldrich
α-D-Cellobiose octaacetate
98%
Szinonimák:
D(+)-Cellobiose octaacetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H38O19
CAS-szám:
Molekulatömeg:
678.59
Beilstein:
79280
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]20/D +40°, c = 6 in chloroform
mp
224-226 °C (lit.)
SMILES string
CC=O.[*]OCC1O[C@@H](O[C@@H]2C(CO[*])O[C@H](O[*])[C@H](O[*])C2O[*])[C@@H](O[*])C(O[*])[C@@H]1O[*]
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19-,20-,21-,22-,23+,24+,25-,26-,27+,28+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOTQVEKSRLZRSX-AXXYRMHMSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)