Fontos dokumentumok
T44407
Tri-O-acetyl-D-glucal
98%
Szinonimák:
1,2-Dideoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-D-arabino-1-hexenopyranose, 3,4,6-Tri-O-acetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-D-arabino-hex-1-enitol
Teszt
98%
form
crystalline powder
optikai aktivitás
[α]25/D −12°, c = 2 in ethanol
mp
53-55 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C12H16O7/c1-7(13)17-6-11-12(19-9(3)15)10(4-5-16-11)18-8(2)14/h4-5,10-12H,6H2,1-3H3/t10-,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLPWGHLVUPBSLP-UTUOFQBUSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?