A6706
O-Acetyl-L-carnitine hydrochloride
≥99% (titration)
Szinonimák:
Acetyl L-carnitine HCl, (R)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)butyrate hydrochloride, ALC, ALCAR, R-(−)-2-Acetyloxy-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium chloride
About This Item
Javasolt termékek
product name
O-Acetyl-L-carnitine hydrochloride, ≥99% (titration), powder
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99% (titration)
form
powder
optikai aktivitás
[α]25/D −28°, c = 2 in H2O(lit.)
szín
white to off-white
mp
194 °C
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C)=O)CC(O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JATPLOXBFFRHDN-DDWIOCJRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a bioactive compound to study its effect on the proliferation of B-lymphoblastoid cell lines (BLCL) and its immune modulating properties on influenza virus specific human B and T cell responses in vitro
- as in vitro maturation (IVM) media component to study its effects on lamb oocyte blastocyst rate, ultrastructure and mitochondrial DNA copy number
- as a metabolite/chemical standard to quantify the metabolite levels in murine tumor interstitial fluid
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3