Fontos dokumentumok
61367
Myristoyl-L-carnitine
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxotetradecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine tetradecanoyl ester, C14-Carnitine, Tetradecanoyl-L-carnitine
Teszt
≥97.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D -18±2°, c = 1 in methanol
tárolási körülmény
under inert gas (Argon)
szennyeződések
≤10% water
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C21H41NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4/h19H,5-18H2,1-4H3/t19-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSHXNVGSVNEJBD-LJQANCHMSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3