Fontos dokumentumok
91275
Propionyl-L-carnitine
analytical standard
Szinonimák:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine propionyl ester, C3-Carnitine, Propanoyl-L-carnitine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥94.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D -24.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤13% water ((calculated from elemental analysis)
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](OC(CC)=O)C[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-5-10(14)15-8(6-9(12)13)7-11(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFAHZIUFPNSHSL-MRVPVSSYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?