Fontos dokumentumok
C0158
L-Carnitine inner salt
≥98%
Szinonimák:
(−)-(R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate, Vitamin BT
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Carnitine inner salt, synthetic, ≥98%
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
szín
white
mp
197-212 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cell analysis
detection
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3