Fontos dokumentumok
94954
L-Carnitine hydrochloride
analytical standard
Szinonimák:
(−)-β-Hydroxy-γ-(trimethylammonio)butyrate, Vitamin BT
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D -24.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- L-Carnitine hydrochloride supplement synthesis: Research on L-Carnitine hydrochloride′s role in fibromyalgia treatment demonstrated its synergistic effect with other compounds in enhancing pain management, emphasizing its potential in pharmaceutical grade supplement formulations (Salaffi et al., 2023).
- L-Carnitine biochemical research: Studies on L-Carnitine hydrochloride have explored its efficacy in treating diabetic peripheral neuropathy, underscoring its therapeutic potential and biochemical relevance in metabolic pathway modulation and nerve health (Bragg et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Javasolt termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?