C9500
(±)-Carnitine hydrochloride
≥98% (TLC)
Szinonimák:
β-Hydroxy-γ-(trimethylammonio)butyrate hydrochloride, (±)-Carnitine chloride, DL-Carnitine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
product name
(±)-Carnitine hydrochloride, ≥98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
szín
white
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3