Merck
491705
Sigma-Aldrich
Acetyl-1-13C-L-carnitine hydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCH2CH(O213CCH3)CH2N(CH3)3Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.69
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
form
solid
optikai aktivitás
[α]25/D −28°, c = 1 in H2O
mp
194 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].C[13C](=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i7+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JATPLOXBFFRHDN-PTWWVFATSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)