Fontos dokumentumok
42602
Propionyl-L-carnitine
≥94.0% (HPLC), suitable for LC/MS
Szinonimák:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine propionyl ester, C3-Carnitine, Propanoyl-L-carnitine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Propionyl-L-carnitine, ≥94.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥94.0% (HPLC)
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]/D -23±3°, c = 1 in H2O
technika/technikák
LC/MS: suitable
szennyeződések
≤10% water (calcd. from elemental analysis)
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](OC(CC)=O)C[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-5-10(14)15-8(6-9(12)13)7-11(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFAHZIUFPNSHSL-MRVPVSSYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?