Fontos dokumentumok
50405
2-Methylbutyryl-L-carnitine
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(2-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
2-Methylbutyryl-L-carnitine, ≥97.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in H2O
szennyeződések
≤10% water
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C(CC)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-6-9(2)12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9?,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHCPDBBYTYJYIL-QVDQXJPCSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?