Fontos dokumentumok
A6376
N-Acetyl-L-tryptophan
≥99% (TLC), suitable for ligand binding assays
About This Item
Javasolt termékek
product name
N-Acetyl-L-tryptophan,
Teszt
≥99% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZTHIGRZJZPRDV-LBPRGKRZSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2