Fontos dokumentumok
T8941
L-Tryptophan
99.0-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, L-α-Amino-3-indolepropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Tryptophan, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
termékcsalád
BioXtra
Teszt
99.0-101.0%
Forma
powder
minőség
meets EP, JP, USP testing specifications
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white to yellow
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: 10 mg/mL
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
transformation efficiency