Fontos dokumentumok
855642
N-Acetyl-L-glutamic acid
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Szinonimák:
(2S)-2-Acetamidopentanedioic acid, N-Acetylglutamic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
N-Acetyl-L-glutamic acid, ReagentPlus®, 99%
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
powder
optikai aktivitás
[α]22/D −15.6°, c = 1 in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
194-196 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO5/c1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RFMMMVDNIPUKGG-YFKPBYRVSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?