Fontos dokumentumok
A3133
Nα-Acetyl-L-arginine
≥98% (TLC), suitable for deacetylase assays
Szinonimák:
N2-acetyl-L-alanine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Nα-Acetyl-L-arginine,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
deacetylase assay: suitable
szín
colorless to white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(NCCC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O)=N
InChI
1S/C8H16N4O3/c1-5(13)12-6(7(14)15)3-2-4-11-8(9)10/h6H,2-4H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)(H4,9,10,11)/t6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNEIUMQYRCDYCH-LURJTMIESA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?