Fontos dokumentumok
1700523
USP
Tryptophan Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-Acetyl-L-tryptophan
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tryptophan
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZTHIGRZJZPRDV-LBPRGKRZSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3