1.12488
N-Acetyl-DL-tryptophan
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
<0.00005 mPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Forma
solid
pH
3.25 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
1.39 g/cm3 at 20.5 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Due to its low microbial and endotoxin limits, N-Acetyl-DL-tryptophan Emprove® Expert is suitable for high-risk applications.
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2