Fontos dokumentumok
A2010
Nα-Acetyl-L-lysine
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
N2-acetyl-L-lysine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Nα-Acetyl-L-lysine,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
colorless to white
mp
256-258 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O3/c1-6(11)10-7(8(12)13)4-2-3-5-9/h7H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEYYWZRYIYDQJM-ZETCQYMHSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?