Fontos dokumentumok
162698
DL-Tryptophan
≥99% (HPLC), for peptide synthesis
Szinonimák:
(±)-α-Amino-3-indolepropionic acid, (±)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, DL-3β-Indolylalanine
About This Item
Javasolt termékek
product name
DL-Tryptophan, ≥99% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
289-290 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)