Fontos dokumentumok
A6501
N-Acetyl-L-tryptophanamide
≥98%
Szinonimák:
NATA
About This Item
Javasolt termékek
product name
N-Acetyl-L-tryptophanamide,
Teszt
≥98%
Minőségi szint
form
powder
szín
white to off-white
mp
194-196 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
detection
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(N)=O
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-8(17)16-12(13(14)18)6-9-7-15-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,15H,6H2,1H3,(H2,14,18)(H,16,17)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNGIZKAMDMBRKJ-LBPRGKRZSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3