A4781
Asialofetuin from fetal calf serum
Type I (Sigma designation)
Szinonimák:
Asialofetuin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine (calf) serum
Minőségi szint
típus
Type I (Sigma designation)
Forma
powder
szennyeződések
salt, essentially free
≤0.5% N-acetylneuraminic acid
oldhatóság
0.85% sodium chloride: soluble 1 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to quantitate the plant Ricin toxin′s B subunit (RTB) lectin activity in β-phaseolin signal peptide (P)–proinsulin gene (INS)–RTB plants by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- quantitate VP7:RTB fusion protein in transformed potato tissues by ELISA
- as a glycoprotein substrate to measure the receptor-binding activity of recombinant RTB and NSP490–RTB fusion proteins
- to study the nature of the interaction between ferritin and the placenta
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)