A7791
N-Acetyl-D-lactosamine
≥98% (TLC)
Szinonimák:
β-D-Gal-(1→4)-D-GlcNAc, 2-Acetamido-2-deoxy-4-O-β-D-galactopyranosyl-D-glucopyranose, LN, N-Acetyl-4-O-(β-D-galactopyranosyl)-D-glucosamine
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]25/D 27.5 to 33.5 °, c = 0.5% (w/v) in water
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
szennyeződések
≤8% water
szín
white
mp
170 -185 °C ((338 - 365 °F ))
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H25NO11/c1-4(18)15-7-9(20)12(6(3-17)24-13(7)23)26-14-11(22)10(21)8(19)5(2-16)25-14/h5-14,16-17,19-23H,2-3H2,1H3,(H,15,18)/t5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12-,13?,14+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFEUJDWYNGMDBV-RPHKZZMBSA-N
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
O-Linked glycoproteins are usually large proteins with a molecular mass of >200 kDa. Glycosylation generally occurs in high-density clusters and may represent as much as 50-80% of the overall mass.