N2876
Neuraminidase from Clostridium perfringens (C. welchii)
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, Type V, lyophilized powder
Szinonimák:
Acyl-neuraminyl Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
típus
Type V
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥0.1 units/mg solid (using mucin)
≥1.3 units/mg solid (using 4MU-NANA)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
idegen aktivitás
Protease and NAN-aldolase, present
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
One unit will hydrolyze 1.0 micromole of 2′-(4-methylumbelliferyl)-a-D-N-actetylneuraminic acid per minute at pH 5.0 at 37 °C (using 4MU-NANA as a substrate)
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Protocols
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.
Related Content
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.