Fontos dokumentumok
F3385
Fetuin from fetal bovine serum
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Fetuin from fetal calf serum
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
48.4 kDa
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤0.3% free N-acetylneuraminic acid
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
A glycoprotein derived from FBS that is used as Fetuin has been used at a concentration of 500 mg/ml to supplement serum free F12 medium (along with insulin, transferrin and 2-mercaptoethanol) in culture of embryonal carcinoma cells.
Alkalmazás
- as a substrate to determine neuraminidase activity
- to validate the specificity of sialidases
- to stabilize m-calpain
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)