Fontos dokumentumok
R7884
Ribonuclease B from bovine pancreas
BioReagent, ≥50 Kunitz units/mg protein, ≥80% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
RNase B
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine pancreas
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥80% (SDS-PAGE)
Forma
powder
specifikus aktivitás
≥50 Kunitz units/mg protein
koncentráció
≥60%
technika/technikák
cell based assay: suitable
alkalmasság
suitable for molecular biology
alkalmazás(ok)
cell analysis
idegen aktivitás
protease ≤0.001 units/mg solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[nH]1cncc1CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
Gátló
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.