C8056
Calf Serum
from formula-fed bovine calves, iron supplemented, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
bovine calf sera, bovine calf serum, calf sera, calf serum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine (calf) (formula-fed)
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
összetétel
hemoglobin, ≤35 mg/dL
eredet
USA origin
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤10 EU/mL Endotoxin
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Tesztelési mód
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Cikkek
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.