Fontos dokumentumok
00920
N-Acetyl-L-aspartic acid
≥99.0% (T)
Szinonimák:
(2S)-2-Acetamidobutanedioic acid, N-Acetyl-S-aspartic acid
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +12±1°, c = 2% in 6 M HCl
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szín
colorless to white
mp
137-140 °C (lit.)
141-146 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTCCIMWXFLJLIA-BYPYZUCNSA-N
Alkalmazás
- Protected homoserine γ-lactones by selective reduction and acid-catalyzed cyclization reaction.
- Racemic amino substituted succinimide derivatives via cyclocondensation reaction.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)