Fontos dokumentumok
163260
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
98%
Szinonimák:
4-Chloro-7-nitro-1,2,3-benzoxadiazole, NBD-chloride
Teszt
98%
Forma
powder
mp
97-99 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to yellow
funkcionális csoport
chloro
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
InChI
1S/C6H2ClN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Synthesis of fluorescent phospholipid-derivative, NBD-didecanoylphosphatidylethanolamine
- Synthesis of functionalized hydroxynaphthofurazan.
- Spectrophotometric and spectrofluorometric determination of clemastine hydrogen fumarate, loratadine, losartan potassium and ramipril in pharmaceutical formulations.
- Synthesis of 7-nitrobenzofurazan (NBD)-labeled maleimide, via Diels-Alder reaction.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.