Fontos dokumentumok
123048
5-Amino-1-pentanol
≥92.0% (GC)
Szinonimák:
5-Aminopentanol
Teszt
≥92.0% (GC)
Forma
solid
törésmutató
n20/D 1.4615 (lit.)
bp
120-122 °C/16 mmHg (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
sűrűség
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
NCCCCCO
InChI
1S/C5H13NO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQGKDMHENBFVRC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?