Fontos dokumentumok
A4021
Nε-Acetyl-L-lysine
≥98% (TLC)
Szinonimák:
N6-acetyl-L-lysine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Nε-Acetyl-L-lysine,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
koncentráció
50 mg/mL in 80% acetic acid
szín
colorless to white
mp
250 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O3/c1-6(11)10-5-3-2-4-7(9)8(12)13/h7H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTERQYGMUDWYAZ-ZETCQYMHSA-N
Alkalmazás
- Nε-Acetyl L-α Lysine Improves Activity and Stability of α-Amylase at Acidic Conditions: A Comparative Study with other Osmolytes. This study highlights the use of Nε-Acetyl-ʟ-lysine in enhancing the functional stability and activity of α-amylase under acidic conditions, demonstrating its potential as a valuable additive in industrial enzyme applications (Joghee et al., 2020).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3