Fontos dokumentumok
A3626
Nα-Acetyl-L-ornithine
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
N2-acetyl-L-lysine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Nα-Acetyl-L-ornithine,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
colorless to white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CCCN)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3/c1-5(10)9-6(7(11)12)3-2-4-8/h6H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JRLGPAXAGHMNOL-LURJTMIESA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3