Fontos dokumentumok
01467
N1-Acetylspermine trihydrochloride
≥97.0% (TLC)
Szinonimák:
N-[3-({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl}amino)propyl]acetamide trihydrochloride
Teszt
≥97.0% (TLC)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].CC(=O)NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C12H28N4O.3ClH/c1-12(17)16-11-5-10-15-8-3-2-7-14-9-4-6-13;;;/h14-15H,2-11,13H2,1H3,(H,16,17);3*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQSPUTBJDXPUCR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)