Fontos dokumentumok
A3048
Ammonium phosphate monobasic
suitable for plant cell culture
Szinonimák:
mono-Ammonium phosphate, prim-Ammonium phosphate, Ammonium dihydrogenphosphate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)