Fontos dokumentumok
P9541
Potassium chloride
for molecular biology, ≥99.0%
Szinonimák:
KCl
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
form
powder
mp
770 °C (lit.)
sűrűség
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Fe: ≤3 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
idegen aktivitás
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of Danieau medium and also used in the preparation of phosphate buffer saline
- in the preparation of electrolyte solution for electrochemical impedance spectroscopy and cyclic voltammetry measurements
- as a component of HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid)-buffered Tyrode′s solution
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer