215996
Ammonium phosphate dibasic
ACS reagent, ≥98%
Szinonimák:
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
crystals or chunks
powder
szennyeződések
≤0.005% NH4OH pptd.
≤0.005% insolubles
pH
7.7-8.1 (25 °C, 5%)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Ca: 0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: 0.0005%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES string
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To synthesize tetrahydrobenzo[b]pyranderivatives via three‐component condensation reaction.
- In the solvent-free Biginelli reactions.
- To synthesize bis(indolyl)methanes via solvent-free reaction of indole derivatives and aromatic or aliphatic aldehydes.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1